Documentos Principais
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
227.30
Beilstein:
3202230
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
pf
102-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
chave InChI
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Informações legais
Product of Onyx Scientific, U.K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)