549169
5-Amino-3-(4-methylphenyl)-1-phenylpyrazole
97%
Sinônimo(s):
3-(4-Methylphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
173-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3/c1-12-7-9-13(10-8-12)15-11-16(17)19(18-15)14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,17H2,1H3
chave InChI
WMJZITXAXMNGCH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3