549126
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5050 (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1snnc1C
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-4(2)7-8-11-5/h3H2,1-2H3
chave InChI
AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 1,2,3-thiadiazole bearing hydrazone derivatives
- 2-(4′-methyl-1′,2′,3′-thiadiazol)-5-substituted-1,3,4-oxadiazole derivatives
- 1,2,3-thiadiazole bearing 1,2,4-triazole derivatives
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter