Documentos Principais
548707
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzamide oxime
97%
Sinônimo(s):
p-Toluamideoxime
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
140-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
chave InChI
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methylbenzamide oxime is a benzonitrile derivative that can be prepared from 4-methylbenzonitrile and hydroxylamine hydrochloride. Its crystalline structure shows the presence of both intramolecular and intermolecular hydrogen bonds.[1] 3-Aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles undergoes hydrolysis under acidic conditions to form 4-methylbenzamide oxime as one of the product.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-Methylbenzamide oxime.
Wang HB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), o3105-o3106 (2006)
Acid hydrolysis of 3-aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles.
Tyrkov AG.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1353-1354 (2001)