216186
Potassium selenocyanate
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Selenocyanic acid potassium
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
97%
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
pf
100 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.[1]
- Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.[2]
- Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.[3]
- Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?