Documentos Principais
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)F
Número CAS:
Peso molecular:
209.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
p.e.
180 °C (lit.)
densidade
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
chave InChI
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)