Documentos Principais
548146
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
189.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
124-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
chave InChI
XBGXGCOLWCMVOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Trifluoromethyl)benzamide can be prepared from 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene via palladium-catalyzed aminocarbonylation with formamide.[1] It forms the core moiety of N-[(substituted 1H-imidazol-1-yl)propyl]benzamides, with potential as antihypertensive agents.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thromboxane synthetase inhibitors and antihypertensive agents. 1. N-[(1H-imidazol-1-yl) alkyl] aryl amides and N-[(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl) alkyl] aryl amides.
Wright Jr WB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 29(4), 523-530 (1986)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)