Documentos Principais
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4460 (lit.)
p.e.
89 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
chave InChI
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)