Documentos
546941
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
153.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
chave InChI
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3