Documentos Principais
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-Cyanoethylthio)methyl]thiazolyl guanidine
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.970,00
R$ 2.970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.970,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N5S2
Número CAS:
Peso molecular:
241.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
thioether
cadeia de caracteres SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
chave InChI
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)