Documentos Principais
546771
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodofluorene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8I2
Número CAS:
Peso molecular:
418.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
216-218 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
chave InChI
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)