Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
pf
115.5-119.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
chave InChI
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP17A1(1586) , CYP19A1(1588)
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an internal standard in the separation of the pyridoglutethimide enantiomers using the HPLC technique.
- In the study of steroid hormones role on human cytomegalovirus replication in adrenocortical cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)