Documentos Principais
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Zinc oxalate
About This Item
Fórmula linear:
ZnC2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
153.41 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
chunks
Impurezas
≤100 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)