543969
Trietilamina
99.5%
Sinônimo(s):
N,N-Dietiletanamina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
temperatura de autoignição
593 °F
Lim. expl.
8 %
disponibilidade
available only in EU
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
88.8 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 112 g/L at 20 °C
densidade
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?