Key Documents
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
pf
149-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
chave InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3