Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
173-174 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3H,1,4-7H2,2H3
chave InChI
MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?