Documentos Principais
532029
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan benzyl ester
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.419,00
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
294.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
77-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
chave InChI
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
Informações sobre genes
human ... TACR1(6869)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)