542644
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Fluoro-m-anisaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
229-230 °C (lit.)
densidade
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 5,10,15,20-tetrakis(2-fluoro-5-methoxyphenyl)porphyrin
- aryl(2-fluoro-5-methoxyphenyl)methanones
- 5′-methoxy-4-nitro-2,2′,5-trifluorobenzophenone
- 2-(2-fluoro-5-methoxybenzylidene)-1-(5-bromo-2-morpholinopyrimidin-4-yl) hydrazine
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter