Documentos Principais
542113
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2,4-dimethoxybenzophenone
97%
Sinônimo(s):
(2,4-Dimethoxyphenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone, 2,4-Dimethoxy-4′-hydroxybenzophenone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
258.27
Beilstein:
2508320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
138-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2)c(OC)c1
InChI
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
chave InChI
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)