Documentos Principais
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenone
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula linear:
(HOC6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
61-62.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
chave InChI
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)