Documentos Principais
542016
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(O)C6H3(Br)OH
Número CAS:
Peso molecular:
277.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
111-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
chave InChI
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone (HBBP) can be synthesized by employing p-bromophenyl benzoate as a starting material.[1]
Aplicação
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone may be used:
  • As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.[1]
  • In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.[2]
  • As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-Bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino) phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(12), o4608-o4608 (2007)
4-Bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(6), o3041-o3041 (2007)
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)(phenyl) methanone.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(10), o1873-o1873 (2008)