Documentos
541842
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoromandelic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
135-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
chave InChI
PHMLPPFFMSRWBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,5-Difluoromandelic acid is also known as α-hydroxy-3,5-difluorophenylacetic acid. Racemic 3,5-difluoromandelic acid undergoes optical resolution in the presence of (1R,2R)-(-)-pseudoephedrine in isopropanol to afford (S)-form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
A series of C-terminal amino alcohol dipeptide Aβ inhibitors.
Garofalo AW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12(21), 3051-3053 (2002)