Documentos
541540
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
194.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
72-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(oc2ccccc12)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H7ClO2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9(6)10(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
QEULGCOIYWPYIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methylbenzofuran-2-carbonyl chloride may be used in the synthesis of ferruginyl 3-methylbenzofuran-2-carbonyl ester.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
New gastroprotective ferruginol derivatives with selective cytotoxicity against gastric cancer cells.
Espinoza M, et al.
Planta Medica, 74(08), 802-808 (2008)