Documentos Principais
540714
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiopyran-4-ol
97%
Sinônimo(s):
4-Tetrahydrothiopyranol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10OS
Número CAS:
Peso molecular:
118.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCSCC1
InChI
1S/C5H10OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrahydrothiopyran-4-ol is a sulfur containing heterocyclic building block. Tetrahydrothiopyran-4-ol can be synthesized from tetrahydrothiopyran-4-one.[1] It participates in the synthesis of 4-hydroxyl-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potential antihistamine agents: 4-(6, 11-Dihydrodibenzo [b, e] thiepin-11-ylidene)-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide and similar sulfonium salts derived from related tricyclic systems.
Polivka Z, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52(11), 2758-2774 (1987)
Kagakkai N.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 2747-2747 (1995)