Documentos
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
Sinônimo(s):
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
About This Item
Fórmula linear:
W(NCCH3)3(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
391.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
chave InChI
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for allylic substitutions
Reactant for:
  • Mixed disilyl-substituted cyclopentadiene derivatives
  • Synthesis of catalytically active ansa compounds with cycloalkyl moieties
  • Stepwise assembly of mixed metal dinuclear carbonyl complexes
  • Cycloaddition of M(CO)3-coordinated-cyanoazepine with alkynes
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges