755737
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
Tungsten hexacarbonyl, Hexacarbonyltungsten (0), Tungsten carbonyl, Tungstenhexacarbonyl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
12.1 (vs air)
pressão de vapor
1.2 mmHg ( 67 °C)
Ensaio
99.9% (trace metals analysis)
forma
solid
purificado por
sublimation
adequação da reação
core: tungsten
pf
150 °C (lit.)
densidade
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
chave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.