540242
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Propylene glycerol, (R)-(−)-Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −16.5°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.