Documentos Principais
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
193.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5370 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
densidade
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
chave InChI
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)