Documentos Principais
53928
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-4-carboxaldehyde hydrazone-3-oxide, 2,5-Dihydro-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylimidazole-4-carboxaldehyde hydrazone 3-oxide, HHTI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Beilstein:
6862527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (NT)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
chave InChI
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
Descrição geral
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide (HHTIO) is a hydroxylamine compound.[1]
Outras notas
Probe for stable nitroxide radical formation with ESR spectroscopy[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Matsuo et al.
Free radical biology & medicine, 25(8), 929-935 (1998-12-05)
In areas where hepatitis B virus (HBV) is prevalent, HBV carriers negative for hepatitis B surface antigen (HbsAg) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) have been reported. Moreover, even after screening donor blood for HbsAg and hepatitis B core antibody (HBcAb)