Documentos
539090
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
223.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
densidade
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide [2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene] may be used in the synthesis of 4-chlorobenzoimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo-and Pyrimido-Thiazines.
Abele E, et al.
Heterocyclic Letters, 2(2), 182-191 (2012)