Documentos Principais
538752
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl ether
96%
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)2O
Número CAS:
Peso molecular:
206.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
250 °C (lit.)
densidade
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
chave InChI
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)