117277
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Sinônimo(s):
4-Bromophenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
338-340 °C (lit.)
pf
61-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
chave InChI
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3