Documentos Principais
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27NO
Número CAS:
Peso molecular:
297.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.543
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
chave InChI
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)