Documentos Principais
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25NO
Número CAS:
Peso molecular:
283.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Impurezas
(4% EtOAc first lot)
índice de refração
n20/D 1.5459
densidade
1.0088 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
chave InChI
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)