Documentos
538094
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
257.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
58-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(CBr)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11,12)13/h1-3H,4H2
chave InChI
QBEHXDXQUVMEQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges