Documentos Principais
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
Sinônimo(s):
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
1756960
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
644 °F
Lim. expl.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
Impurezas
≤0.050% water
water
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
pb
192 °C (lit.)
pf
-63 °C (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)