Documentos
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3