536652
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
pf
65-69 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
- Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.
- Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Asymmetric Michael additions of α-nitrocyclohexanone to aryl nitroalkenes catalyzed by natural amino acid-derived bifunctional thioureas
Jo?rres M, et al.
Organic Letters, 14(17), 4518-4521 (2012)
Copper (II) in organic synthesis. XI. Evaluation of the ligand architecture on the efficiency of a copper (II) catalyst for enantioselective Michael reactions
Desimoni G, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4131-4144 (1995)