Documentos Principais
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D -1.99°, neat
índice de refração
n20/D 1.5450 (lit.)
pb
278-279 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
chave InChI
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)