Documentos
53586
Sigma-Aldrich
(S)-2-Methyl-1,4-butanediol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
2343656
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
0.992 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
MWCBGWLCXSUTHK-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of sex pheromones of pine sawflies.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Pei-Qiang Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 69(11), 3964-3967 (2004-05-22)
(2S,3S,7S)-3,7-Dimethylpentadecan-2-yl acetate (2) and its propionate analogue (3) are the main sex pheromones of all Neodiprion species and Diprion similes, respectively. Starting from (S)-malic acid and employing a highly chemo-, regio-, and stereoselective tandem ester reduction-epoxide formation-reductive epoxide-opening reaction protocol