Documentos Principais
194182
Sigma-Aldrich
1,4-Pentanediol
99%
Sinônimo(s):
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
99%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,4-Pentanediol on dehydration in water at 573K yields five-membered ether, 2-methyltetrahydrofuran[1].
Aplicação
1,4-Pentanediol was used in the preparation of poly(ortho ester)[2].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)