Documentos Principais
535400
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
211.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
270-274 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-4-7(12)5-1-2-6-8(3-5)14-9(13)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,13)
chave InChI
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)