557749
N-Boc-5-bromoindole
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 5-bromoindole-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
56-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
chave InChI
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3