Key Documents
535362
Sigma-Aldrich
6-Nitrochromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
191.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
172-175 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
chave InChI
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)