Documentos Principais
535249
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 2.140,00
R$ 2.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 2.140,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)ZnI
Número CAS:
Peso molecular:
366.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
1.016 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)ccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H3BrF.HI.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BBHLLNIOJPJRDR-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)