Key Documents
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2S
Número CAS:
Peso molecular:
255.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
183-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
chave InChI
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3