Documentos Principais
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinophenylacetic acid
Sinônimo(s):
2-Phenylaminobenzeneacetic acid, 2-Phenylaminophenylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
89-93 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
chave InChI
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)