Ensaio
98%
pf
92-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(I)c1
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- methyl 3-[3-(N,N-dimethylamino)prop-1-ynyl]-4-methoxybenzoate
- 3,4,5,2′-tetramethoxybiphenyl[1]
- 5-propyl-3-ol-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?