Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5840 (lit.)
p.e.
243-244 °C (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
chave InChI
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- N
- -(2-bromoethyl)-N-methyl-3-chloroaniline
- 2-[2-(N-methyl-3-chloroanilino)ethyl]-1,3-isoindolinedione
- N1-(3-chlorophenyl)-N1-methyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?