Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
chave InChI
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter